AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 1250 mm
Artikelnr. 241-7159
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-7159
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 1250 mm
Preis
25,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Robust, sehr stabil
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1250 mm
  • Seq:
    07