AuftragsverfolgungKontakt
Calciumhypochlorit, tech.
Glass bottle for solids, 50 g
Artikelnr. 42548.18
Oxidierend
Ätzend
Reizend
Umwelt
Calciumhypochlorit, tech.
Artikelnr. 42548.18
CAS Nummer:  7778-54-3
Calciumhypochlorit, tech.
Calciumhypochlorit, tech.
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  7778-54-3
Preis
43,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
CAS No.: 7778-54-3 Molecular Formula: CaCl2O2 Formula Weight: 142.98 Physical Form: Granular Density: 2.350 Appearance: White to pale brown Odour: Like chlorine pH: 11,5 Melting Point: 100° Merck Reference: 14,1674 UN No.: 1748 MDL No.: MFCD00010900
DeOdourant, oxidizing agent, bleaching agent
  • CAS Nummer:7778-54-3
  • Formel:CaCl₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00010900
  • Molekulargewicht:142.98 g/mol
  • Merck-Index:14,1674
  • Schmelzpunkt:100 °C
  • Dichte:2,350
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-908-7
  • UN:1748
  • ADR:5.1,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Spezifikationen