Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Express Eingabe
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Home
Stativstäbe
Stativstangen
Stativstangen | Avantor
Drucken
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Artikelnr. 241-7143
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-7143
Anbieter:
USBECK Laborgeräte
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Spezifikationen
Zum Warenkorb hinzufügen
Springe zu:
Spezifikationen
Preis
20,20 €
Einloggen
für Verfügbarkeit
Verpackungseinheit
1 * 1 ST
-
+
Zum Warenkorb hinzufügen
Produktfamilienoptionen verfügbar
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Edelstahl.
Robust, sehr stabil
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
Ø:
12 mm
Länge:
1000 mm
Seq:
14