Stativ-Dreifüße
2,0 kg, 145 mm
Catalog # 241-7123
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Eisenguss, lackiert.
- Mit Gewindebohrung M 10
- Ohne Stativstab
- Rutschfester, sicherer Stand durch Gummifüße
Specifications
- Schenkellänge:145 mm
- Gewicht:2,0 kg