Stativplatten
300×150 mm, 2,8 kg
Artikelnr. 241-7102
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
- Robust
DIN 12892/55
Zertifizierung: DIN 12892/55
Dokumente
USBE2013_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- L×B:300×150 mm
- Seq:05
- Gewicht:2,8 kg