Gerätestative
Modell B, 315×210 mm
Artikelnr. 241-5122
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Für eine Vielzahl von Geräten, z.B. Rührwerke, Stativheizplatten etc. einsetzbar.
- Modell A: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 800 mm lang, 16 mm Ø
- Modell B: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 1000 mm lang, 16 mm Ø
- Robust, standfest, korrosionsbeständig
- Mit drei festen und einem verstellbaren Fuß
- Gewindebohrung an der Stirnseite
Spezifikationen
- Bezeichnung:Modell B
- L×B:315×210 mm