AuftragsverfolgungKontakt
Gerätestative
Gerätestative
Modell A, 315×210 mm
Catalog # 241-5121
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Gerätestative
Catalog # 241-5121
Gerätestative
Gerätestative
Modell A, 315×210 mm
Price
132,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Für eine Vielzahl von Geräten, z.B. Rührwerke, Stativheizplatten etc. einsetzbar.
  • Modell A: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 800 mm lang, 16 mm Ø
  • Modell B: Bestehend aus Stativplatte 315×210 mm, 10 mm dick und einer Stativstange 1000 mm lang, 16 mm Ø
  • Robust, standfest, korrosionsbeständig
  • Mit drei festen und einem verstellbaren Fuß
  • Gewindebohrung an der Stirnseite
Specifications
  • Bezeichnung:
    Modell A
  • L×B:
    315×210 mm