AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatulas, micro
210 mm, 5×7 mm
Artikelnr. 231-2164
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Artikelnr. 231-2164
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
210 mm, 5×7 mm
Preis
13,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Spezifikationen
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Löffelmaße:
    5×7 mm