AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure® | Avantor
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 4 L
pH buffer solutions, Specpure®
Artikelnr. 42415.K7
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,68, ±0,01, HCl/KCl, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 4 L
CAS Nummer:  
Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • pH-Puffertyp:
    HCl/KCl
  • VE:
    4 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    1,68
Spezifikationen