Löffelspatel
150 mm, 38×27 mm
231-1312
: RSG
Edelstahl Remanit 4301, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Documents
RSGA021.210_TDS_EN RSGA021.250_TDS_EN
Datasheet
- Länge:150 mm
- Löffelmaße:38×27 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.