AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY
Oblique, 395 mm, 65×30 mm
Artikelnr. 231-1270
Anbieter:   BOCHEM
Löffel, POLY
Artikelnr. 231-1270
Anbieter:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Oblique, 395 mm, 65×30 mm
Preis
12,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Oblique
  • Länge:
    395 mm
  • Seq:
    10
  • Löffelmaße:
    65×30 mm