Laborlöffel
135 mm, 45×31 mm
231-1212
: BOCHEM
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
- Länge:135 mm
- Löffelmaße:45×31 mm