Einwegspatel
Doppelspatel, mit gewellter Oberfläche, 145 mm, 14 mm, Weiß
Artikelnr. 231-1120
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, weiß. Diese Einwegspatel sind ideal für die Handhabung von Cremes, Farben und anderen viskosen Medien.
- Haltbar, leicht elastisch
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Doppelspatel, mit gewellter Oberfläche
- Länge:145 mm
- Seq:05
- Klingenbreite:14 mm