AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
5,00 mm, 2,50 mm, 10,00 mm, Durchscheinend
Catalog # 228-3894
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Catalog # 228-3894
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
5,00 mm, 2,50 mm, 10,00 mm, Durchscheinend
Price
301,00 €
Log in for availability
1 * 25 m
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
  • Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Certifications: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    10,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    5,00 mm
  • Wandstärke:
    2,50 mm
  • Farbe:
    Durchscheinend