AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon
16,00 mm, 2,50 mm, 21,00 mm, Durchscheinend
Artikelnr. 228-3893
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Artikelnr. 228-3893
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
16,00 mm, 2,50 mm, 21,00 mm, Durchscheinend
Preis
641,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 m
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
  • Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
 : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    21,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    16,00 mm
  • Wandstärke:
    2,50 mm
  • Farbe:
    Durchscheinend