AuftragsverfolgungKontakt
Filter discs
76,2 mm, 3,18 mm
Artikelnr. 42301.KS
Filter discs
Artikelnr. 42301.KS
Filter discs
76,2 mm, 3,18 mm
Preis
146,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Spezifikationen
  • Ø:
    76,2 mm
  • Seq:
    04
  • Stärke:
    3,18 mm