AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE
10,00 mm, 1,00 mm, 12,00 mm
  228-3168
Schläuche, PE
  228-3168
Schläuche, PE
Schläuche, PE
10,00 mm, 1,00 mm, 12,00 mm
4,00 €
1 * 1 m
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
  • Schlauch Außen-Ø:
    12,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    10,00 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    20