AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE | Avantor
Schläuche, PE
6,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm
Artikelnr. 228-3146
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Artikelnr. 228-3146
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, PE
Schläuche, PE
6,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm
Preis
2,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Product Details & Documents
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    8,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,00 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    12