AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm
  228-3142
Schläuche, PE
  228-3142
Schläuche, PE
Schläuche, PE
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm
2,20 €
1 * 1 m
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
  • Schlauch Außen-Ø:
    6,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,00 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    10