AuftragsverfolgungKontakt
Fasstrichter | Avantor
Fasstrichter
400 mm, HDPE, 42 mm, 365 mm
Artikelnr. 221-1414
Anbieter:   VITLAB
Fasstrichter
Artikelnr. 221-1414
Anbieter:  VITLAB
Fasstrichter
Fasstrichter
400 mm, HDPE, 42 mm, 365 mm
Preis
71,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP oder HDPE, transparent.
  • Sehr gute (PP) bzw. gute Chemikalienbeständigkeit (HDPE)
  • Siebeinlage aus Edelstahl/Aluminium für die Größen 200 und 250 mm separat verfügbar
  • Schnelle und einfache Reinigung
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    400 mm
  • Länge:
    365 mm
  • Material:
    HDPE
  • Stiel A-Ø:
    42 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 221-1416
    Siebeinlage, Ø 50 mm, für Trichter 221-1411 und 221-1412
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4,90 €