AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse für Röhrchen
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 12-mm-Röhrchen, Blau
Catalog # 217-8931
Supplier:   DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
Catalog # 217-8931
Supplier:  DELTALAB
Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 12-mm-Röhrchen, Blau
Price
117,00 €
Log in for availability
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Verschlüsse aus Polyethylen für alle Röhrchentypen aus Polyethylen und Polystyrol.
Specifications
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Verschluss für 12-mm-Röhrchen
  • Seq:
    05