AuftragsverfolgungKontakt
Measuring spoons | Avantor
Measuring spoons
95 mm, 15 ml
Artikelnr. 216-7352
Anbieter:   SEMADENI
Measuring spoons
Artikelnr. 216-7352
Anbieter:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
95 mm, 15 ml
Preis
43,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    15 ml
  • Länge:
    95 mm
  • Seq:
    05