0,00 €
Express Eingabe
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Austria
Auftragsverfolgung
Kontakt
Löffel
Measuring spoons
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
216-7351
:
SEMADENI
Measuring spoons
216-7351
:
SEMADENI
Measuring spoons
90 mm, 10 ml
38,90 €
1 * 100 ST
-
+
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Kapazität:
10 ml
Länge:
90 mm
Seq:
04