AuftragsverfolgungKontakt
Sicherheitskörbe
Korb mit Griff, PP, grün, 430×310×220 mm
Artikelnr. 216-7333
Anbieter:   SEMADENI
Sicherheitskörbe
Artikelnr. 216-7333
Anbieter:  SEMADENI
Sicherheitskörbe
Sicherheitskörbe
Korb mit Griff, PP, grün, 430×310×220 mm
Preis
53,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, farbig.
  • Antistatisch
  • Platzsparend, stapelbar
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Die antistatischen Sicherheitskörbe mit perforierten Wänden und Boden werden mit klappbaren Halterungen und vertikaler Arretierung geliefert.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Korb mit Griff, PP, grün
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    430×310×220 mm