AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PP | Avantor
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×1, 2×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen, Anthrazit, 240×195×40 mm
Artikelnr. 216-7331
Anbieter:   SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Artikelnr. 216-7331
Anbieter:  SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×1, 2×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen, Anthrazit, 240×195×40 mm
Preis
32,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen, aus PP, haben transparente, stabile Scharnierdeckel mit Schloss und manipulationssicheren Siegeln.
  • Robustes und stabiles Design
  • Alle Modelle können zusammen gestapelt werden
  • Deckel sitzt fest auf jedem Kasten, so kann der Inhalt sich beim Umstürzen nicht vermischen.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Anthrazit
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×1, 2×1, 2×1 und 1×1 Unterteilungen
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    240×195×40 mm