Kanisterschlüssel
Schraubenschlüssel für Kanister, HDPE, 45 mm
Artikelnr. 216-5571
Anbieter: Kautex
Springe zu:
Product Details & Documents
Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Spezifikationen
- Schlüsselweite:45 mm
- Bezeichnung:Schraubenschlüssel für Kanister
- Material:HDPE
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.