Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, Transparent, Rot, non sterile, bulk
Artikelnr. 216-4044
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
- Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Verpackt:bulk
- Ausführung:non sterile
- Kapazität:60 ml
- Farbe:Transparent
- Höhe:66,1 mm
- Seq:03
- Verschluss-Farbe:Rot