Edelstahl-Eimer
6 L, 280 mm, 190 mm
Artikelnr. 216-1520
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, hochglänzend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Schwere Qualität, sehr stabil
- Passende Deckel sind optional erhältlich
Für Verwendung in Labor und Industrie. Mit Graduierung und Henkel. Fugenlose Henkellaschen und glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung.
Documents
RSGA730.010_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:6 L
- Höhe:190 mm
- Ø ext.:280 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



