Eimer
Weiß, 5 L, 235 mm, 240 mm
Catalog # 216-1501
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, weiß.
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- In Litern graduiert
- Ohne Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Griff und fest verschließbarem, transparentem Deckel.
Specifications
- Kapazität:5 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:240 mm
- Seq:01
- Ø ext.:235 mm