AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PP | Avantor
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×8 Unterteilungen, Anthrazit, 340×260×55 mm
Artikelnr. 215-0289
Anbieter:   SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Artikelnr. 215-0289
Anbieter:  SEMADENI
Sortimentskästen, PP
Sortimentskästen, PP
Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×8 Unterteilungen, Anthrazit, 340×260×55 mm
Preis
60,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen, aus PP, haben transparente, stabile Scharnierdeckel mit Schloss und manipulationssicheren Siegeln.
  • Robustes und stabiles Design
  • Alle Modelle können zusammen gestapelt werden
  • Deckel sitzt fest auf jedem Kasten, so kann der Inhalt sich beim Umstürzen nicht vermischen.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Anthrazit
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit Scharnierdeckel und 4×8 Unterteilungen
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    340×260×55 mm