AuftragsverfolgungKontakt
Packaging and Storage Boxes | Avantor
Packaging and Storage Boxes
Transparent, 125×82×25 mm, PS
Artikelnr. 215-0270
Anbieter:   SEMADENI
Packaging and Storage Boxes
Artikelnr. 215-0270
Anbieter:  SEMADENI
Packaging and Storage Boxes
Packaging and Storage Boxes
Transparent, 125×82×25 mm, PS
Preis
4,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
  • Clear for easy product identification
  • The lids are either mounted or not mounted
  • Stackable
Spezifikationen
  • Farbe:
    Transparent
  • Material:
    PS
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    125×82×25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.