AuftragsverfolgungKontakt
Spray bottles | Avantor
Spray bottles
650 ml, 220 mm, Rot
Artikelnr. 215-0215
Spray bottles
Artikelnr. 215-0215
Anbieter:  
Spray bottles
Spray bottles
650 ml, 220 mm, Rot
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Product Details & Documents
Robust and handy LDPE spray bottles with stable construction.
  • Emitted volume by pressure 1,3 ml
  • Neck Ø 25 mm
  • Good chemical resistance even against aggressive media
The spray head and nozzle are made of PP and PE. By rotation, the nozzle can be closed or adjusted to produce a very fine vapour through to a powerful jet.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    650 ml
  • Farbe:
    Rot
  • Höhe:
    220 mm
  • Seq:
    01