Messbecher mit Griff
1000 ml, 165 mm, 110 mm
213-5115
Porzellan, weiß glasiert mit Ausnahme der Bodenfläche.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Robuste, schwere Ausführung
Zylindrisch, mit Ausguss. Mit sehr gut lesbarer, innerer Graduierung. Aufdruck des Nennvolumens außen auf dem Messbecher.
- Ext.Ø:110 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:165 mm
- Seq:03



