AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
3000 ml, 242 mm, 170 mm, 50 ml
Catalog # 213-3748
Supplier:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Catalog # 213-3748
Supplier:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
3000 ml, 242 mm, 170 mm, 50 ml
Price
14,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend.
  • Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
  • Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.
Certifications: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Specifications
  • Ext.Ø:
    170 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    242 mm
  • Seq:
    05