Bechergläser, niedrige Form
5000 ml, , 228 mm, 190 mm, 500 ml
Artikelnr. 213-1919
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
Zertifizierung: ISO 7056.
Bestellinformation:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
TDS Blue Graduated Beaker, Low Form.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:190 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:228 mm
- Seq:09