Bechergläser, niedrige Form
1000 ml, , 146 mm, 110 mm, 20 ml
Catalog # 213-1916
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
Certifications: ISO 7056.
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Ext.Ø:110 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:146 mm
- Seq:06