AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form | Avantor
Bechergläser, niedrige Form
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-1914
Anbieter:   KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Artikelnr. 213-1914
Anbieter:  KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Bechergläser, niedrige Form
250 ml, , 95 mm, 71 mm, 10 ml
Preis
9,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
 : ISO 7056.
 :
 :
 :
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    71 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    95 mm
  • Seq:
    04