AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form | Avantor
Bechergläser, niedrige Form
100 ml, 72 mm, 52 mm, 5 ml
Artikelnr. 213-1913
Anbieter:   KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Artikelnr. 213-1913
Anbieter:  KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Bechergläser, niedrige Form
100 ml, 72 mm, 52 mm, 5 ml
Preis
7,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
 : ISO 7056.
 :
 :
 :
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    52 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    72 mm
  • Seq:
    03