Bechergläser, niedrige Form
25 ml, , 49 mm, 34 mm, 1 ml
Artikelnr. 213-1911
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
: ISO 7056.
:
:
:
Dokumente
TDS Blue Graduated Beaker, Low Form.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ext.Ø:34 mm
- Graduierungsintervall:1 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:49 mm
- Seq:01