AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form | Avantor
Bechergläser, niedrige Form
25 ml, , 49 mm, 34 mm, 1 ml
Artikelnr. 213-1631
Anbieter:   KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Artikelnr. 213-1631
Anbieter:  KARTELL
Bechergläser, niedrige Form
Bechergläser, niedrige Form
25 ml, , 49 mm, 34 mm, 1 ml
Preis
4,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056.
Bestellinformation:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    34 mm
  • Graduierungsintervall:
    1 ml
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    49 mm
  • Seq:
    01