ContactUsLinkComponent
Röhrchen-Gestell, Combi-Max, Material: PP, Farbe: blau, Anzahl Stellplätze: 8 (für Gefäße mit Inhalt: bis 50 ml oder Dmr: 30 mm) ode r 20 (für Gefäße mit Dmr: bis 20 mm) oder 24 (für Gefäße mit Dmr: 16-17 mm) oder 40 (für Gefäße mit Dmr: 12-13 mm), a 1 * 1 ST
Catalog # 212-9150
Supplier:  DELTALAB
Röhrchen-Gestell, Combi-Max, Material: PP, Farbe: blau, Anzahl Stellplätze: 8 (für Gefäße mit Inhalt: bis 50 ml oder Dmr: 30 mm) ode r 20 (für Gefäße mit Dmr: bis 20 mm) oder 24 (für Gefäße mit Dmr: 16-17 mm) oder 40 (für Gefäße mit Dmr: 12-13 mm), a 1 * 1 ST
Catalog # 212-9150
Supplier:  DELTALAB
Frequently Bought Together