AuftragsverfolgungKontakt
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
GL 45, 40 mm, 180 mm
Artikelnr. 201-1608
Anbieter:   witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Artikelnr. 201-1608
Anbieter:  witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
GL 45, 40 mm, 180 mm
Preis
16,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 45
  • Rohr A-Ø:
    40 mm
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    180 mm