AuftragsverfolgungKontakt
Screwthread tubes, attachable | Avantor
Screwthread tubes, attachable
GL 18, 16 mm, 100 mm
Artikelnr. 201-1602
Anbieter:   witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Artikelnr. 201-1602
Anbieter:  witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable
GL 18, 16 mm, 100 mm
Preis
2,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 18
  • Rohr A-Ø:
    16 mm
  • Seq:
    02
  • Gesamtlänge:
    100 mm