Stools
Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Artikelnr. 139-1175
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm
- Höhe:420 mm
- Seq:1