AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, Specpure® | Avantor
pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
pH buffer solutions, Specpure®
Artikelnr. 40446.AP
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, Farblos, 25 °C, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
34,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • pH-Puffertyp:
    HCl/KCl
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    1,00