Tupfer
Sterile swabs, PS/Viskose, 2,2 mm, 200 mm, +
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Tupfer für Proben, die keinen Transportbehälter erfordern.
Zertifizierung: IVD.
Verpackung: Einzeln verpackt im Peel-Off-Verpackung.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ø:2,2 mm
- Steril:+
- Bezeichnung:Sterile swabs
- Länge:200 mm
- Seq:005
- Stiel/Kopf:PS/Viskose