Tupfer
Sterile swabs, Holz/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm, +
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Tupfer für Proben, die keinen Transportbehälter erfordern.
: IVD.
: Einzeln verpackt im Peel-Off-Verpackung.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ø:2,5 mm
- Steril:+
- Bezeichnung:Sterile swabs
- Länge:150 mm
- Seq:002
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle