n-Hexan ≥95% für die HPLC
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan ≥95% für die HPLC
Artikelnr. 39199.K2
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 95% min CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid, Distilled in Glass Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:14,4694
- Siedepunkt:69 °C
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659
- Blitzpunkt:–23 °C (–9 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L