Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Becher, Glaskohlenstoff | Avantor

Becher, Glaskohlenstoff

400 ml, 86 mm, 90 mm
Artikelnr. 39025.KT
Becher, Glaskohlenstoff
Artikelnr. 39025.KT
Becher, Glaskohlenstoff

400 ml, 86 mm, 90 mm

Preis
1 090,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Becher, Glaskohlenstoff.

  • Resistent gegen alle Reaktionstrennmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Aufnahme und Abgabe von fremden Elementen)
  • Keine Kontaminierung von analytischen Proben
  • Stabilität gegen Säuren und geschmolzene Alkaline
  • Kein Benetzungseffekt von Metalschmelzen
  • Gute Resistenz gegen Thermalschock ermöglicht schnelles Erhitzen und Kühlen
  • Resistent gegen Scheuermittel
  • Gute elektronische Leitfähigkeit

Behälter für Materialtechnologien mit höchster Reinheit, z. B. Halbleiterverbindungen und Kristallzucht, z. B. dotierte Bariumhalogenid-Kristalle.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    90 mm
  • Kapazität:
    400 ml
  • Höhe:
    86 mm