pH buffer solutions, Specpure®
7,00, ±0,01, Phosphat, Grün, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFA038709 msds_ALFA038710 msds_ALFA038711 msds_ALFA038713 msds_ALFA040446
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Grün
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:7,00